Pilocarpine nitrate
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP503EA 476 EUR
PROOBP503
Pilocarpine nitrate
Pilocarpine nitrate
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O₅
MDL numero: MFCD00078497
CAS-numero: 148-72-1
EINECS: 205-723-7