Bathocuproin sulphonate disodium salt analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24518.0005EA 1370 EUR
1.24518.0005 1.24518.0001
Bathocuproin sulphonate disodium salt analyyttinen reagenssi, Supelco®
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Kaava: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
MDL numero: MFCD00011679
CAS-numero: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 564.55 g/mol
Bulk Density 190 kg/m3
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)