5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24066.06EA 337 EUR
B24066.06 B24066.14 B24066.03
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥97%
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate
Kaava: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492,47 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150794
CAS-numero: 69898-45-9
EINECS: 274-196-3