5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5338-5GEA 699 EUR
P5338-5G P5338-250MG P5338-1G
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate
Kaava: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492,47 g/mol (anhy)
MDL numero: MFCD00078417
CAS-numero: 69898-45-9
EINECS: 274-196-3