Isonipecotamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
A13442.18EA
152
EUR
A13442.18
A13442.30
A13442.09
Isonipecotamide ≥98%
Isonipecotamide
Kaava:
C₆H₁₂N₂O MW: 128,18 g/mol Sulamispiste: 148…149 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00038012 CAS-numero: 39546-32-2 EINECS: 254-501-6 |