(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27536.03EA 359 EUR
H27536.03 H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Kaava: C₄H₉ClFN
MW: 125,57
Sulamispiste: 183…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04038718
CAS-numero: 136725-53-6