4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19555.03EA 470 EUR
L19555.03
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Kaava: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Sulamispiste: ∼ 172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095381
CAS-numero: 144230-52-4