1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO435010010EA 151 EUR
ACRO435010010 ACRO435010050
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Kaava: C₁₀H₁₈ClNO₂
MW: 219,7100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115040
CAS-numero: 154874-94-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %