(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52738.03EA 1140 EUR
H52738.03 H52738.MD
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,30 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07772100
CAS-numero: 325145-35-5