1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0421.09EA 2040 EUR
PROOMM0421.09
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
Kaava: C₁₀H₁₃ClN₂·xHCl
MW: 196,68 g/mol (anhy)
MDL numero: MFCD00039032
CAS-numero: 65369-76-8
EINECS: 265-718-0