1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLE17665229-25GEA 0 EUR
MOLE17665229-25G
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Kaava: C₁₁H₁₈Cl₂N₂O
MW: 265,18 g/mol
MDL numero: MFCD00035285
CAS-numero: 6968-76-9
EINECS: 230-189-7