3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B23159.14EA 42.5 EUR
B23159.14 B23159.36 B23159.22
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Kaava: C₈H₂₂N₂O₂Si
Kiehumispiste: 265 °C
Tiheys: 0,968
Leimahduspiste: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054776
CAS-numero: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6
ADR: 8,III