N(α)-Boc-L-tryptophan
Toimittaja: Molekula
Synonyms: Boc-Trp-OH
MOLEM25104502EA 83.4 EUR
MOLEM25104502
N(α)-Boc-L-tryptophan
N(α)-Boc-L-tryptophan
Kaava: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,3 g/mol
MDL numero: MFCD00065595
CAS-numero: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7