5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B22770.03EA 129 EUR
B22770.03 B22770.06
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole ≥97%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Kaava: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,15
Sulamispiste: 186…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01632182
CAS-numero: 3671-66-7
ADR: 6.1,III