Dimetridazole
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12772000EA 97.1 EUR
EHERC12772000
Dimetridazole
Dimetridazole
Kaava: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
MDL numero: MFCD00047046
CAS-numero: 551-92-8
EINECS: 209-001-2