3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B20991.03EA 159 EUR
B20991.03 B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Kaava: C₅H₆N₄S
MW: 154,19 g/mol
Sulamispiste: 148…150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052745
CAS-numero: 72760-85-1
ADR: 6.1,III