1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H27043.03EA 926 EUR
H27043.03
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
MW: 324,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09037502
CAS-numero: 903550-12-9