1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05906.06EA 198 EUR
L05906.06 L05906.03
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Kaava: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Sulamispiste: 135…138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003088
CAS-numero: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8