cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H51258.06EA 731 EUR
H51258.06 H51258.03
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Kaava: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
Sulamispiste: 84…87 °C
Tiheys: 1,082
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07787391
CAS-numero: 64724-29-4
ADR: 6.1,III