Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
Vaara
APOSPC9284-1GEA 119 EUR
APOSPC9284-1G
Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
Kaava: C₁₈H₃₁FSn
MDL numero: MFCD01313817
CAS-numero: 17151-47-2