1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05308.06EA 183 EUR
L05308.06 L05308.03
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Kaava: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
Kiehumispiste: 53…54 °C (1 mmHg)
Tiheys: 0,938
Leimahduspiste: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008582
CAS-numero: 13735-81-4
EINECS: 237-308-1