1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1280-10MLEA 138 EUR
TCIAP1280-10ML
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (by GC)
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Kaava: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
Kiehumispiste: 94°C
Leimahduspiste: 78°C
MDL numero: MFCD00008582
CAS-numero: 13735-81-4
EINECS: 237-308-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/28991910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %