2-(Methylthio)thiazole ≥98%
Varoitus
B25137.22EA 983 EUR
B25137.22 B25137.06 B25137.14
2-(Methylthio)thiazole ≥98%
2-(Methylthio)thiazole
Kaava: C₄H₅NS₂
MW: 131,21 g/mol
Kiehumispiste: 205…207 °C
Tiheys: 1,271
Leimahduspiste: 90 °C (195 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00858981
CAS-numero: 5053-24-7