(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20569.03EA 85.2 EUR
ABCRAB126567.0005 B20569.03 B20569.06
(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid ≥97%
(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid
Kaava: C₁₀H₁₂O₄S
Sulamispiste: 101…103 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052112
CAS-numero: 95735-63-0