2-(Methylthio)ethylamine
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCD06838EAEA 0 EUR
MAYBCD06838EA MAYBCD06838DA
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Kaava: C₃H₉NS
MW: 91,18 g/mol
MDL numero: MFCD00014825
CAS-numero: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5