2-(Ethylsulphonyl)ethanol ≥94%
B20180.22EA 926 EUR
B20180.22
2-(Ethylsulphonyl)ethanol ≥94%
2-(Ethylsulphonyl)ethanol
Kaava: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,19 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (2,5 mmHg)
Sulamispiste: 35…41 °C
Tiheys: 1,250
Leimahduspiste: 188 °C (370 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041259
CAS-numero: 513-12-2
EINECS: 000-000-0