N-Boc-D-valine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L09193.06EA 167 EUR
L09193.06 L09193.03
N-Boc-D-valine ≥98%
N-Boc-D-valine
Kaava: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Sulamispiste: 76…80 °C
MDL numero: MFCD00038282
CAS-numero: 22838-58-0