3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19803.03EA 309 EUR
L19803.03 L19803.MD
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Kaava: C₁₄H₁₈ClNO₄
Sulamispiste: 179…180 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD02090708
CAS-numero: 284493-65-8