N-Boc-L-tyrosine 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO275701000EA 582 EUR
ACRO275701000 ACRO275700050 ACRO275700250
N-Boc-L-tyrosine 99+%
N-Boc-L-tyrosine
Kaava: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281,3 g/mol
Sulamispiste: 135…140 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037179
CAS-numero: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +36.5° to +39.5° (24°C, 589 nm) (c=1, dioxane)