N-Boc-L-tyrosine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10810.06EA 125 EUR
A10810.06 A10810.03 A10810.14
N-Boc-L-tyrosine ≥98%
N-Boc-L-tyrosine
Kaava: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281,3 g/mol
Sulamispiste: 141 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00037179
CAS-numero: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7