N-Boc-L-tyrosine
Toimittaja: Molekula
MOLE31623559-25GEA 66.9 EUR
MOLE31623559-25G
N-Boc-L-tyrosine
N-Boc-L-tyrosine
Kaava: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281,3 g/mol
MDL numero: MFCD00037179
CAS-numero: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7