3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19807.MDEA 113 EUR
L19807.MD L19807.03
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 99%
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 295,34 g/mol
Sulamispiste: 81…83 °C
MDL numero: MFCD02090693
CAS-numero: 284493-53-4
EINECS: 000-000-0