4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H60328.14EA 745 EUR
H60328.14 H60328.06
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Kaava: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,21 g/mol
Sulamispiste: 108…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01851266
CAS-numero: 36809-26-4