3-Chloro-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B23500.06EA 612 EUR
B23500.06 B23500.03
3-Chloro-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline ≥97%
3-Chloro-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Kaava: C₇H₅ClF₃NS
Sulamispiste: 41…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190131
CAS-numero: 64628-74-6
ADR: 6.1,III