4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO424890025EA 77.4 EUR
ACRO424890025
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 95%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₇NO₂S
Sulamispiste: 137…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216489
CAS-numero: 22821-76-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥94 %