3-[2-(Benzoyloxy)phenyl]propionic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24909.14EA 1110 EUR
B24909.14 B24909.06 B24909.03
3-[2-(Benzoyloxy)phenyl]propionic acid ≥97%
3-[2-(Benzoyloxy)phenyl]propionic acid
Kaava: C₁₆H₁₄O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052018
CAS-numero: 59725-59-6