3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24154.14EA 51 EUR
B24154.14 B24154.36 B24154.22
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate
Kaava: C₇H₄Na₂O₅S·1H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149379
CAS-numero: 14995-40-5
EINECS: 239-081-4