4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Toimittaja: Molekula
MOLE65542831-100GEA 0 EUR
MOLE65542831-100G
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Kaava: C₇H₅KO₅S
MW: 240,28 g/mol
MDL numero: MFCD00007509
CAS-numero: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8