4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27826.03EA 309 EUR
H27826.03 H27826.06
4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Kaava: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kiehumispiste: 75…76 °C (0,8 mmHg)
Tiheys: 0,990
Leimahduspiste: 95 °C (203 °F)
MDL numero: MFCD00008776
CAS-numero: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1