3-Amino-4-methylbenzamide 97%
Varoitus
B25367.06EA 96 EUR
B25367.06
3-Amino-4-methylbenzamide 97%
3-Amino-4-methylbenzamide
Kaava: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Sulamispiste: 127…131 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00035936
CAS-numero: 19406-86-1
EINECS: 243-039-0