3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, Supelco®
Toimittaja: Merck
32731-10MGEA 356 EUR
32731-10MG
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, Supelco®
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
Kaava: C₈H₉N₃O₃
MDL numero: MFCD01679715
CAS-numero: 3572-44-9