Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
B21341.09EA
335
EUR
B21341.09
B21341.04
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Kaava:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Kiehumispiste: 234…236 °C Sulamispiste: 28…30 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00020051 CAS-numero: 23287-26-5 EINECS: 245-557-2 |