N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20996.06EA 141 EUR
B20996.06 B20996.14
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 97%
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine
Kaava: C₁₁H₁₇NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00798597
CAS-numero: 58780-82-8