4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53073.03EA 330 EUR
H53073.03
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₅BO₃
MW: 242,08 g/mol
Sulamispiste: 102…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06409944
CAS-numero: 338454-30-1