N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H27819.03EA 70.4 EUR
H27819.03 H27819.06
N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Kaava: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,3 g/mol
Sulamispiste: 92…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191193
CAS-numero: 58917-85-4