Nordihydroguaiaretic acid, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
479975-250EA 95.8 EUR
479975-250
Nordihydroguaiaretic acid, Millipore®
Nordihydroguaiaretic acid
Kaava: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37
MDL numero: MFCD00002206
CAS-numero: 500-38-9
EINECS: 207-903-0