Nordihydroguaiaretic acid
Toimittaja: Molekula
Synonyms: 4,4'-(2,3-Dimethylbutane-1,4-diyl)bis(benzene-1,2-diol)
MOLE14957191-5GEA 532 EUR
MOLE14957191-5G
Nordihydroguaiaretic acid
Nordihydroguaiaretic acid
Kaava: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
MDL numero: MFCD00002206
CAS-numero: 500-38-9
EINECS: 207-903-0