6-Fluoroquinoline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35900.MDEA 112 EUR
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Kaava: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01685512
CAS-numero: 396-30-5