4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50355.03EA 653 EUR
H50355.03 H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Kaava: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269411
CAS-numero: 243666-11-7