3-Methyl-1,2-cyclopentanediol (mixture of isomeres) 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
B20440.06EA 180 EUR
B20440.06
3-Methyl-1,2-cyclopentanediol (mixture of isomeres) 95%
3-Methyl-1,2-cyclopentanediol (mixture of isomeres)
Kaava: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00019285
CAS-numero: 27583-37-5